Documentos Principais
8.03235
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilacetamida
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N-Dimetilacetamida
About This Item
Fórmula linear:
CH3CON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
87.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
204-826-4
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥99% (GC)
p.e.:
165-166 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
1.76 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
1.76 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
400 °C
potência
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.7-11.5 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
165-166 °C/1013 hPa
pf
-20 °C
temperatura de transição
flash point 64 °C
solubilidade
soluble >1000 g/L
densidade
0.94 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
chave InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A N,N-dimetilacetamida (DMAC) é um solvente orgânico miscível em água usado na síntese de estireno, resina de vinil, poliéster linear, fibra acrílica, plástico, pesticida e couro sintético. Participa de reações de desidrogenação, desidratação, halogenação e desprotonação e carbonilação redutiva de metais de transição. Também pode atuar como catalisador, promotor, mediador de intercâmbio halógeno/alcóxi ou hidroxil/halógeno, agentes redutores e fontes da base.
Aplicação
A N,N-dimetilacetamida é usada como solvente:
  • Na síntese decompostos gráficos de poli(amida-hidrazida).
  • Na síntese de N,N′-1,2-etanediilbis-(4-hidróxi-pentanamida) e 4-hidroxi-N-(2-hidroxietil)-pentanamida à base de poliuretanos na presença de catalisador de trietilamina.
Características e benefícios
A N,N-dimetilacetamida tem :
  • alta potência de dissolução de vários substratos. 
  • Alta capacidade para a solvatização de ânions.
Nota de análise
Teor (GC, % de área): ≥ 99,0% (a/a)
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 0,940-0,942
Água (K. F.): ≤ 0,30%
Identidade (IV): passa no teste
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
N,N-Dimethylformamide and?N,N-Dimethylacetamide as Carbon, Hydrogen, Nitrogen, and/or Oxygen Sources
Jean LB, et al.
Solvents as Reagents in Organic Synthesis: Reactions and Applications (2017)