Key Documents
DX1543
Supelco
N,N-Dimethylacetamide
OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylacetamide, DMAC
About This Item
Fórmula linear:
CH3CON(CH3)2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
204-826-4
pressão de vapor
1.76 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.05% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
165-166 °C/1013 hPa
pf
-20 °C
temperatura de transição
flash point 64 °C
densidade
0.931-0.941  g/mL at 25 °C
UV cutoff
≤270 nm
Absorção UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 280 nm Amax: ≤0.30
λ: 290 nm Amax: ≤0.15
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 360 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
chave InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxDensity at 25°C0.931-0.941g/mLEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acidµeq/gTitrable baseµeq/gUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 280 nm0.30AU maxUV Abs. at 290 nm0.15AU maxUV Abs. at 310 nm0.05AU maxUV Abs. at 360 nm0.01AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)0.05% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
N,N-Dimetilacetamida analytical standard
Supelco
72336
N,N-Dimetilacetamida
Terpene Mix A certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
Supelco
CRM40755
Terpene Mix A