Documentos Principais
5.89582
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilacetamida
99.8%, anhydrous
About This Item
Fórmula linear:
CH3CON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
87.12
Beilstein:
1737614
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Ensaio
99.8%
temperatura de autoignição
914 °F
Lim. expl.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
164.5-166 °C (lit.)
pf
−20 °C (lit.)
densidade
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
chave InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup