Documentos Principais
349674
Sigma-Aldrich
Dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
141-142 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H]1CC=CC[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3/t7-,8+
chave InChI
DVVAGRMJGUQHLI-OCAPTIKFSA-N
Descrição geral
Epoxidation of dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate has been reported. Desymmetrization of dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate to (1S,2R)-1-methyl-cis-1,2,3,6-tetra-hydrophthalate has been reported.
Aplicação
Dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stereospecific epoxidation of dihydrophthalates.
Cerefice SA and Fields EK.
The Journal of Organic Chemistry, 41(2), 355-361 (1976)
The use of enzymes in organic synthesis and the life sciences: perspectives from the Swiss Industrial Biocatalysis Consortium (SIBC).
Meyer H-P, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(1), 29-40 (2013)