Key Documents
216704
Sigma-Aldrich
cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
NDC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
175 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1[C@H]2C[C@H](C=C2)[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-8(11)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)13/h1-2,4-7H,3H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5+,6-,7+
chave InChI
NIDNOXCRFUCAKQ-UMRXKNAASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Malcolm Driffield et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(6), 1200-1213 (2018-02-24)
The polymeric coating used in metal packaging such as cans for foods and beverages may contain residual amounts of monomers used in the production of the coating, as well as unreacted linear and cyclic oligomers. Traditionally, although designed for use