8.00856
Ethylene glycol dimethyl ether
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
1,2-Dimethoxyethane, mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
48 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
396 °F
potência
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
10.4 %
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
kinematic viscosity
0.455 cSt(25 °C)
pb
85 °C (lit.)
pf
−58 °C (lit.)
solubilidade
soluble 1000 g/L
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Co-solvent in the synthesis of Tris(trimethylsilyl)phosphine (P(SiMe3)3).
- Solvent in the tailored mono carborane electrolyte solution of Ca(CB11H12)2, which was utilized in the development of Ca metal batteries.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup