G10601
Glyoxylic acid monohydrate
98%
Sinônimo(s):
Formylformic acid, Oxoethanoic acid
Ensaio
98%
p.e.
100 °C (lit.)
pf
49-52 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2
chave InChI
MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?