537616
Diethylene glycol monoethyl ether
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL™, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
densidade de vapor
4.63 (vs air)
pressão de vapor
0.12 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
Lim. expl.
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
dilution
(for general lab use)
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
202 °C (lit.)
pf
-80 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A cautionary note on the effects of laboratory air contaminants on ambient ionization mass spectrometry measurements.: Highlights the influence of diethylene glycol monoethyl ether as a common laboratory contaminant that can affect the accuracy of mass spectrometry analyses, underscoring the importance of controlling environmental variables in high-precision analytical settings (Kumbhani SR et al., 2017).
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?