Documentos Principais
8.03128
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monomethyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Diethylene glycol monomethyl ether, Methylene diglycol, 2-Hydroxy-2′-methoxy diethylether, 2-(2-Methoxyethoxy)-ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-906-6
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
215 °C
potência
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
6450 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
190-196 °C/1013 hPa
pf
-65 °C
temperatura de transição
flash point 91 °C
densidade
1.018-1.022 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOC)CCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.018 - 1.022
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup