705276
Tetraethyleneglycol monomethyl ether
technical grade, average MN 200, methoxy, hydroxyl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tetraethyleneglycol monomethyl ether, technical grade
grau
technical grade
Formulário
liquid
peso molecular
average Mn 200
índice de refração
n20/D 1.444
densidade
1.045 g/mL at 25 °C
Ω-final
hydroxyl
α-final
methoxy
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C9H20O5/c1-11-4-5-13-8-9-14-7-6-12-3-2-10/h10H,2-9H2,1H3
chave InChI
ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.