86694
Tetraethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
C12E4, Dodecyl tetraethylene glycol ether, Dodecyltetraglycol
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
peso molecular
362.54 g/mol
índice de refração
n20/D 1.450-1.454
densidade
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
chave InChI
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a water-soluble surfactant in computational and physical experiments to report the post-deposition motion of the surfactant front and the deformation of the subphase surface using Marangoni flow and capillary waves
- to study its mixed micellization and interfacial properties in the absence and presence of sodium propionate
- to investigate the phase transformation of C12E4 aqueous solutions by Rayleigh light scattering (RLS) when adopting different heating ways
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?