T3394
Tetraethylene glycol monooctyl ether
liquid, ≥98% (GC)
Sinônimo(s):
C8E4, Octyl tetraethylene glycol ether, Octyltetraglycol
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
peso molecular
306.44 g/mol
densidade
0.969 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O5/c1-2-3-4-5-6-7-9-18-11-13-20-15-16-21-14-12-19-10-8-17/h17H,2-16H2,1H3
chave InChI
FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter