O5500
Octyl acetate
≥99%
Sinônimo(s):
Acetic acid octyl ester
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.9 (vs air)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
515 °F
Lim. expl.
8.14 %
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
pb
211 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
189.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.3 °C - closed cup