Documentos Principais
339032
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
98%
Sinônimo(s):
2,2′-(Ethylenedioxy)diethyl ditosylate, Triethylene glycol ditosylate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2-)2
Número CAS:
Peso molecular:
458.55
Beilstein:
632509
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
78-82 °C (lit.)
grupo funcional
ether
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C20H26O8S2/c1-17-3-7-19(8-4-17)29(21,22)27-15-13-25-11-12-26-14-16-28-30(23,24)20-9-5-18(2)6-10-20/h3-10H,11-16H2,1-2H3
chave InChI
KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Triethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the synthesis of 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-cyclopentadec-13-yl)-phenyl] ethanone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mei-Lin Ho et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(1), 98-103 (2005-12-17)
A new metal cation probe bearing a central Ir(III) element and 1-aza-15-crown-5-ether substituted pyridyl pyrazolate as the chelate was synthesized. The octahedral molecular structure of was confirmed using single crystal X-ray diffraction analyses. Subsequent photophysical study showed yellow-green emission at