189839
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
1,2-Dihydroxy-3-formylbenzene, 3-Formyl-1,2-benzenediol, 3-Hydroxysalicylaldehyde, 5,6-Dihydroxybenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
104-108 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-4,9-10H
chave InChI
IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?