Documentos Principais
339024
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
98%
Sinônimo(s):
2,2′-Oxydiethyl ditosylate, Bis(2-tosyloxyethyl)ether, Diethylene glycol ditosylate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3C6H4SO3CH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
414.49
Beilstein:
583800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
87-89 °C (lit.)
grupo funcional
ether
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H22O7S2/c1-15-3-7-17(8-4-15)26(19,20)24-13-11-23-12-14-25-27(21,22)18-9-5-16(2)6-10-18/h3-10H,11-14H2,1-2H3
chave InChI
VYVPNTJBGPQTFA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Diethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the synthesis of bis(dibenzosulfoxo)-27,30,35,38-tetramethyl-24-crown-6, bis(dibenzosulfoxo)-21,24,29,32-tetramethyl-18-crown-4, dibenzosulfoxo-15,18-dimethyl-12-crown-3 and dibenzosulfoxo-12,15-dimethyl-9-crown-2 macrocycles.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Synthesis of new benzosulfoxide macrocyclic compounds.
Shockravi A, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 179(3), 535-541 (2004)