568554
Tri(ethylene glycol) monoethyl ether
technical grade
Sinônimo(s):
Triethylene glycol monoethyl ether, Ethyltriglycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
256 °C (lit.)
densidade
1.020 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
WFSMVVDJSNMRAR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
568554-100ML | 4061832596969 |
568554-2L | 4061832596976 |