Documentos Principais
1.15118
Millipore
Ethylene glycol monomethyl ether
for amino acid analysis
Sinônimo(s):
2-Methoxyethanol, Methyl glycol, Ethylene glycol monomethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
76.09
Beilstein:
1731074
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
203-713-7
NACRES:
NA.05
densidade de vapor
2.62 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
6.17 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
548 °F
Lim. expl.
24.5 %
dilution
(for analytical testing)
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Viscosidade cinemática
1.6 cSt(20 °C)
p.e.
124-125 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 37 °C
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for amino acid analysis
Aplicação
Ethylene glycol monomethyl ether for amino acid analysis. CAS 109-86-4, EC Number 203-713-7, chemical formula CH₃OCH₂CH₂OH.
Especificações
Saturation Concentration in Air: 33 g/m3 (20 °C)
Nota de análise
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsFree acid (as CH₃COOH)≤ 0.005 %Peroxide (as H₂O₂)≤ 0.001 %Evaporation residue≤ 0.003 %Water≤ 0.1 %Suitability for amino acid analysisconformsThe product is stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Immune system, thymus
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ninidrina ACS reagent
Sigma-Aldrich
151173
Ninidrina
2-propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
109634
2-propanol