1.00859
Ethylene glycol monomethyl ether
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
2-Methoxyethanol, Methyl glycol, Ethylene glycol monomethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.62 (vs air)
pressão de vapor
6.17 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
548 °F
Lim. expl.
24.5 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0005 meq/g Alkalinity
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002% Peroxide (as H2O2)
≤0.003% Aldehydes (as C<SUB>2</SUB>H<SUB>4</SUB>O)
≤0.1% Water
resíduo de evaporação
≤0.003%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Viscosidade cinemática
1.6 cSt(20 °C)
p.e.
124-125 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 37 °C
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00005%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
COCCO
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A Star-Structured Polymer Electrolyte for Low-Temperature Solid-State Lithium Batteries: Ethylene glycol monomethyl ether is used to enhance the performance of solid-state lithium batteries, demonstrating its utility in improving battery technology under low-temperature conditions (Zhang et al., 2024).
- Deliver on a Promise: Hydrogen-Bonded Polymer Nanomedicine with a Precise Ratio of Chemodrug and Photosensitizer for Intelligent Cancer Therapy: Ethylene glycol monomethyl ether′s properties are exploited in the formulation of advanced nanomedicine platforms for targeted cancer therapy, showcasing its potential in high-stakes medical applications (Wu et al., 2024).
Especificações
Ligação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Immune system, thymus
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup