Documentos Principais
MX0515
Supelco
2-Methoxyethanol
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinônimo(s):
Ethylene Glycol Monomethyl Ether, Methyl Cellosolve, Cellosolve, Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
76.09
Beilstein:
1731074
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-713-7
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.62 (vs air)
pressão de vapor
6.17 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.3% (corrected for water content, GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
548 °F
Lim. expl.
24.5 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.002 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water (H2O)
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
124-125 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 37 °C
densidade
0.964 g/cm3 at 20 °C
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análise
Assay (GC, corrected for water content)99.3% minColor (APHA)10 maxFormClear liquidTitrable acid0.002meq/g maxWater (H2O)0.1% max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Immune system, thymus
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup