270482
2-Methoxyethanol
suitable for HPLC, ≥99.9%
Sinônimo(s):
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.62 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
6.17 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
548 °F
purificado por
glass distillation
Lim. expl.
24.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.050% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
pb
124-125 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in the LC-MS of rat urine samples for determination of 2-methoxyethanol.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Immune system, thymus
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43