15068
Ethylenediamine solution
technical, 75-80%
Sinônimo(s):
1,2-Diaminoethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
75-80%
Formulário
liquid
dilution
(for analytical testing)
cadeia de caracteres SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
chave InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FNTA(2339)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?