900537
Ethylenediamine-15N2
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+2
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
38 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)