Documentos Principais
8.41235
Sigma-Aldrich
DL-Serine
for synthesis
Sinônimo(s):
DL-Serine, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid, Ser
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
105.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
206-130-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
239 °C (decomposition)
densidade
1.537 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
chave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1