769193
Eumulgin® B25
~100% active ingredients basis
Sinônimo(s):
Macrogol (25)-cetostearyl ether, Polyethylene glycol 1100 mono(hexadecyl/octadecyl) ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
~100% active ingredients basis
Formulário
crystals
Impurezas
≤1 mg/kg ethylene oxide
≤1.0% water
≤10 mg/kg dioxane
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
469.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
243 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?