Key Documents
8.41562
Sigma-Aldrich
DL-Norvaline
for synthesis
Sinônimo(s):
DL-Norvaline, DL-2-Aminovaleric acid, DL-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
212-082-7
Nível de qualidade
forma
powder
pf
303 °C
solubilidade
83.9 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3