Documentos Principais
8.16020
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Serine
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
105.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-274-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
215-225 °C (decomposes)
solubilidade
360 g/L
densidade volumétrica
570 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
chave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
(S)-(+)-Serine is a non-essential amino acid that serves as a building block in peptide synthesis and as a precursor for various biomolecules, including neurotransmitters and phospholipids.
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1