Documentos Principais
608815
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinônimo(s):
1,2-Ethanedi(amine-15N) dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
H215NCH2CH215NH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
135.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.[15NH2]CC[15NH2]
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i3+1,4+1;;
chave InChI
OHHBFEVZJLBKEH-MWLKZMJOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)