Documentos Principais
586943
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-13C2 dihydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
H2N13CH213CH2NH2 . 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
135.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
300 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].N[13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i1+1,2+1;;
chave InChI
OHHBFEVZJLBKEH-BQTCFENJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)