M31503
α-Methylbenzyl cyanide
96%
Sinônimo(s):
α-Methylphenylacetonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.5106 (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3
chave InChI
NVAOLENBKNECGF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?