Documentos Principais
679399
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
138.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +24°, c = 1 in H2O
pf
259-263 °C
grupo funcional
amide
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
chave InChI
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)