Documentos Principais
C29835
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyric acid
99%
Sinônimo(s):
4-Chlorobutanoic acid, 4-Chlorobutyrate
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
122.55
Beilstein:
1700264
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
196 °C/22 mmHg (lit.)
pf
12-16 °C (lit.)
densidade
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
chave InChI
IPLKGJHGWCVSOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
<ul>
<li><strong>Application in hydrophilic fluorescent nanozymes: </strong>4-Chlorobutyric acid is used in the synthesis of Mn2+:CsPbCl3@SiO2 yolk shell nanoparticles (YSNPs) through the SN2 reaction with oleylamine (OAm). This reaction yields a zwitterionic ligand that facilitates the dispersion of YSNPs in water (Wang et al., 2024).</li>
</ul>
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Michele Dei Cas et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1154, 121982-121982 (2020-08-31)
Short and medium fatty acids derived from either dietary sources, gut microbiota, and liver production might play a role in the modulation of metabolism and inflammation. The outcome of different autoimmune or inflammatory diseases could be related to microbiota composition
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C29835-25G4061833484944
C29835-100G4061836696122