09658
Chloro-N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
TCFH
Ensaio
≥98.0% (T)
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
99-118 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)\C(Cl)=[N+](\C)C
InChI
1S/C5H12ClN2.F6P/c1-7(2)5(6)8(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
CUKNPSDEURGZCO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Onium salts for use in peptide coupling.
- Benzotriazole based uranium reagent, a safer replacement for coupling reagents.
It can also be used as a reagent for the synthesis of:
- Cancer cell cytotoxins.
- Bioconjugation reagents.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)