W254509
3-Heptanone
96%
Sinônimo(s):
Butyl ethyl ketone, Ethyl butyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
146-149 °C (lit.)
pf
−39 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W254509-8KG | |
W254509-SAMPLE | |
W254509-1KG | |
W254509-1KG-K | 4061838257055 |
W254509-4KG | |
W254509-4KG-K | |
W254509-SAMPLE-K | 4061834404354 |