W325600
Benzothiazole
≥96%, FG
Sinônimo(s):
1-thia-3-azaindene, Vangard BT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
4.66 (vs air)
pressão de vapor
34 mmHg ( 131 °C)
Ensaio
≥96%
Impurezas
≤0.1% aniline
índice de refração
n20/D 1.642 (lit.)
p.e.
231 °C (lit.)
pf
2 °C (lit.)
densidade
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coffee; meaty; vegetable; brown; nutty; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
chave InChI
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Modulating mycobacterial envelope integrity for antibiotic synergy with benzothiazoles.: This publication explores the role of benzothiazoles in enhancing antibiotic efficacy against mycobacteria. The study provides insights into how chemical modification of microbial cell envelopes can improve drug delivery and efficacy (Habjan et al., 2024).
- An activatable fluorescence probe for rapid detection and in situ imaging of β-galactosidase activity in cabbage roots under heavy metal stress.: This research uses benzothiazole-based probes for real-time and in situ imaging of enzyme activity in plants under stress conditions, facilitating the study of environmental stress impacts on plant physiology and providing a tool for agricultural biotechnology (Zhao et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W325600-10KG | 4061838182210 |
W325600-1KG | 4061838257826 |
W325600-25KG | 4061838193162 |
W325600-SAMPLE | 4061837528620 |