Documentos Principais
27360-U
Supelco
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
Sinônimo(s):
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
Características
closure type crimp seal
dureza
60 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of × 100 ea
diâmetro × espessura
11 mm × 1.0 mm
conector
thread for 11 mm
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)