Documentos Principais
27222-U
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
removable center 13 mm
, diam. × opening 13 mm × 6.4 mm, for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
silver aluminum
Características
closure type crimp seal
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × abertura
13 mm × 6.4 mm
conector
thread for 13
compatibilidade
for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)