27226
Stoppers
septum diam. 13 mm, red rubber, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
red rubber
embalagem
pkg of 100 ea
D.E.
13 mm
diâmetro do septo
13 mm
compatibilidade
for use with 7 mL screw top vials
Descrição geral
Red rubber stoppers are generally used to seal samples in vials.
Aplicação
It may be used in a comparative study performed to understand the gas tightness between crimp cap vial with a red natural rubber stopper, grey butyl rubber stopper and a screw-cap vial with a grey chlorobutyl rubber stopper.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Evaluation of septum-capped vials for storage of gas samples during air transport.
Environmental Monitoring and Assessment, 136.1-3, 307-311 (2008)