Documentos Principais
SU860145
Supelco
Stoppers
diam. 20 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiais
gray butyl rubber
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E.
20 mm
Diâmetro
20 mm
compatibilidade
for use with 20 mm finish crmp vials
for use with PerkinElmer headspace vials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)