27049
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone septum
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
conector
thread for 18-400
Descrição geral
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)