27008
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
conector
thread for 18-400
Categorias relacionadas
Descrição geral
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)