Key Documents
27007
Supelco
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
17 mm × 60 mm
volume
7 mL
conector
thread for 15-425
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)