Documentos Principais
27212
Supelco
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
black polypropylene hole cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
conector
thread for 20-400
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)