27005
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, red PTFE/silicone septum
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm)
black phenolic cap (open-top)
red PTFE/silicone septum
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
compatibilidade
for use with Varian 8100/8200 Autosampler
Descrição geral
parte de substituição
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)