Documentos Principais
Z291722
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
size 0.10 mL, glass (conical), O.D. × H 5 mm × 29 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
glass (conical)
embalagem
pkg of 200 ea
D.E. × A
5 mm × 29 mm
tamanho
0.10 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)