27047
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
15 mm × 45 mm
volume
4 mL
conector
thread for 13-425
Aplicação
It may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)
Journal of analytical methods in chemistry, 2018, 7832987-7832987 (2018-11-14)
We developed a new method for MALDI-TOF MS detection of N-glycans derived from human serum. The synergistic combination of microwave-assisted Girard T derivatization, solid-phase extraction desalting, and an ionic liquid matrix (2, 5-dihydroxybenzoic acid/aniline) (GT-SPE-DHB/An) allowed of more sensitive N-glycans