27010-U
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
29 mm × 82 mm
volume
40 mL
conector
thread for 24-400
Categorias relacionadas
Descrição geral
parte de substituição
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)