27527
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, O.D. × H 29 mm × 82 mm, barrier liner (silicone bonded to aluminum)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
barrier liner (silicone bonded to aluminum)
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
29 mm × 82 mm
volume
40 mL
conector
thread for 24-400
Descrição geral
Septum is silicone bonded to aluminum.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)