Z256242
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 40 mL, thread for 24-400
Sinônimo(s):
Sample Vials with Rubber Caps
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 72 ea
D.E. × A
28 mm × 95 mm
volume
40 mL
conector
thread for 24-400
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z256242-1PAK | 4061837617829 |