Documentos Principais
27518
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
17 mm × 60 mm
volume
7 mL
conector
thread for 15-425
Descrição geral
Hole cap is black phenolic.
Septum is blue PTFE on white silicone.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)